2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H,5H-Octafluor-1-pentanol
PC5350-100G PC5350-1KG PC5350-500G
APOSPC5350-100GEA 21.9 EUR
APOSPC5350-100G APOSPC5350-1KG APOSPC5350-500G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
  • Surface tension 24.5 dynes/cm/200C
  • Dissociation constant 4.5 x 10-12
Formel: C₅H₄F₈O
Molecular Weight: 232.07 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C
Dichte: 1.667 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039631
CAS-Nummer: 355-80-6
EINECS: 206-593-4