1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
PC5352-5G
PC5352-1G
PC5352-25G
APOSPC5352-5GEA
21.9
EUR
APOSPC5352-5G
APOSPC5352-1G
APOSPC5352-25G
1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat 97%
1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat
Formel:
C₈H₆F₈O₂ Molecular Weight: 286,12 g/mol Siedepunkt: 56 °C/8mmHg Dichte: 1,481 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039279 CAS-Nummer: 376-84-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...