1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1H,1H,5H-Octafluoropentyl iodide

PC5352E-25G PC5352E-5G PC5352E-1G
APOSPC5352E-25GEA 607 EUR
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G APOSPC5352E-1G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane
Formel: C₅H₃F₈I
Molecular Weight: 341,97 g/mol
Siedepunkt: 136…137 °C
Dichte: 2,037 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039406
CAS-Nummer: 678-74-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR