1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Ester, Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Ester, 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
PC5353-100G PC5353-25G PC5353-5G
APOSPC5353-100GEA 125 EUR
APOSPC5353-100G APOSPC5353-25G APOSPC5353-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Formel: C₉H₈F₈O₂
Molecular Weight: 300,15 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039278
CAS-Nummer: 355-93-1
EINECS: 206-596-0