Perfluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluortoluol, Pentafluor(trifluormethyl)benzol, Octafluortoluol, α,α,α,2,3,4,5,6-Oktafluortoluol, Perfluorotoluol
PC5354-100G
PC5354-25G
APOSPC5354-100GEA
192
EUR
APOSPC5354-100G
APOSPC5354-25G
Perfluortoluol 98%
Perfluortoluol
In base, hydroxyl groups react at the 4-position to yield heptafluoro-p-tolyl ethers, which can be used to protect estradiols.
Formel:
C₇F₈ Molecular Weight: 236,06 g/mol Siedepunkt: 103…105 °C Schmelzpunkt: –65,6 °C Dichte: 1,666 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000375 CAS-Nummer: 434-64-0 EINECS: 207-104-7 UN: 1992 ADR: 3+6.1,II |