4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5356-1G PC5356-5G
APOSPC5356-1GEA 118 EUR
APOSPC5356-1G APOSPC5356-5G
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol 97%
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol
Formel: C₁₀H₉F₁₁O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06248652
CAS-Nummer: 883546-00-7