1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 458 EUR
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
Molecular Weight: 486.28 g/mol
Siedepunkt: 126 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00490197
CAS-Nummer: 424-16-8