4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
PC5392-1G PC5392-5G
APOSPC5392-1GEA 111 EUR
APOSPC5392-1G APOSPC5392-5G
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798374
CAS-Nummer: 161605-63-6