4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5400-1G PC5400-250MG PC5400-5G
APOSPC5400-1GEA 0 EUR
APOSPC5400-1G APOSPC5400-250MG APOSPC5400-5G
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Formel: C₄H₄F₃N₃S
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003095
CAS-Nummer: 30682-81-6