4-Fluor-2-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 0 EUR
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonamid
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈FNO₂S
Schmelzpunkt: 179…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02709831
CAS-Nummer: 489-17-8