α-Chlor-2,5-difluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5408-100G
PC5408-25G
PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA
464
EUR
APOSPC5408-100G
APOSPC5408-25G
APOSPC5408-5G
α-Chlor-2,5-difluortoluol 97%
α-Chlor-2,5-difluortoluol
Formel:
C₇H₅ClF₂ Molecular Weight: 162.57 g/mol Siedepunkt: 62…64 °C/14mmHg Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01090989 CAS-Nummer: 495-07-8 UN: 1760 ADR: 8 III |