2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 78.3 EUR
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Molecular Weight: 182.53 g/mol
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09753482
CAS-Nummer: 69034-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR