2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5410-25G PC5410-5G PC5410-100G
APOSPC5410-25GEA 198 EUR
APOSPC5410-25G APOSPC5410-5G APOSPC5410-100G
2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon 97%
2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon
Formel: C₈H₃F₅O
Molecular Weight: 210,1 g/mol
Siedepunkt: 130…133 °C
Dichte: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000296
CAS-Nummer: 652-29-9
EINECS: 211-487-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR