2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid
PC5412-5G PC5412-1G
APOSPC5412-5GEA 114 EUR
APOSPC5412-5G APOSPC5412-1G
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₅BrF₃NO₂S
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094287
CAS-Nummer: 351003-63-9