4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5418-5G
PC5418-25G
PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA
58
EUR
APOSPC5418-5G
APOSPC5418-25G
APOSPC5418-100G
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅BrFNO₂S Schmelzpunkt: 137…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094292 CAS-Nummer: 263349-73-1 |