3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 720 EUR
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆BrFMg
Molecular Weight: 213.332 g/mol
Siedepunkt: 65 °C
Dichte: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01311470
CAS-Nummer: 185077-02-5
UN: 2924
ADR: 3+8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR