2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethan-1-one
PC5431-1G PC5431-5G
APOSPC5431-1GEA 87 EUR
APOSPC5431-1G APOSPC5431-5G
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₁₄H₉CIF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00170137
CAS-Nummer: 217186-15-7