Pentafluorbenzamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5445-100G PC5445-25G
APOSPC5445-100GEA 366 EUR
APOSPC5445-100G APOSPC5445-25G
Pentafluorbenzamid 99%
Pentafluorbenzamid
Formel: C₇H₂F₅NO
Schmelzpunkt: 146…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007971
CAS-Nummer: 652-31-3