2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5448-1G PC5448-5G PC5448-10G
APOSPC5448-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5448-1G APOSPC5448-5G APOSPC5448-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
Molecular Weight: 206,5500 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C/0,8mmHg
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862660
CAS-Nummer: 386704-06-9