6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5453-10G
PC5453-1G
PC5453-5G
PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA
338
EUR
APOSPC5453-10G
APOSPC5453-1G
APOSPC5453-5G
APOSPC5453-25G
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid 98%
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Molecular Weight: 209,5530 g/mol Siedepunkt: 54 °C/2mmHg Dichte: 1,438 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 108,9 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01862645 CAS-Nummer: 358780-13-9 UN: 3265 ADR: 8,III |