2-Amino-3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5457-1G PC5457-5G PC5457-25G
APOSPC5457-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5457-1G APOSPC5457-5G APOSPC5457-25G
2-Amino-3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₄N₂
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699117
CAS-Nummer: 852062-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III