1,1,2,2-Tetrafluor-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)propan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
PC5459-100G
PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA
72.5
EUR
APOSPC5459-100G
APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluor-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)propan 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel:
C₅H₄F₈O Molecular Weight: 232.07 g/mol Siedepunkt: 93.2 °C Dichte: 1.5323 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 27.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155961 CAS-Nummer: 16627-68-2 UN: 3271 ADR: 3 III |