Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G
PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA
256
EUR
APOSPC5466-1G
APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₈H₅ClF₃NO₂ Molecular Weight: 239.58 g/mol Siedepunkt: 106…108 °C/20mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01941315 CAS-Nummer: 261635-79-4 |