2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC5469-1G
PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA
50.9
EUR
APOSPC5469-1G
APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₉FO₃ Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002473 CAS-Nummer: 7649-92-5 |