Pentafluorbenzolsulfonylchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pentafluorbenzolsulfonsäurechlorid, Pentafluorbenzol-1-sulfonylchlorid, Pentafluorbenzolsulfochlorid
PC5480-100G PC5480-1G
APOSPC5480-100GEA 0 EUR
APOSPC5480-100G APOSPC5480-1G
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid 99%
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆ClF₅O₂S
Molecular Weight: 266,58 g/mol
Siedepunkt: 210…211 °C
Dichte: 1,797 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007427
CAS-Nummer: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II