2-Cyan-5-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5484-1G
PC5484-25G
PC5484-5G
APOSPC5484-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5484-1G
APOSPC5484-25G
APOSPC5484-5G
2-Cyan-5-fluoranilin 98%
2-Cyan-5-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Schmelzpunkt: 110…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09955451 CAS-Nummer: 80517-22-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |