5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC5499-1G PC5499-500MG
APOSPC5499-1GEA 137 EUR
APOSPC5499-1G APOSPC5499-500MG
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₈H₄ClF₃N₂O
Molecular Weight: 236.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501054
CAS-Nummer: 1092352-68-5