Pentafluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
PC5500-100G
PC5500-1KG
PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA
31.9
EUR
APOSPC5500-100G
APOSPC5500-1KG
APOSPC5500-25G
Pentafluorbenzoesäure 99%
Pentafluorbenzoesäure
Formel:
C₇HF₅O₂ Molecular Weight: 212.08 g/mol Siedepunkt: 219…221 °C Schmelzpunkt: 100…104 °C Dichte: 1.944 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002406 CAS-Nummer: 602-94-8 EINECS: 210-026-6 |