Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5511-1G PC5511-5G PC5511-250MG
APOSPC5511-1GEA 323 EUR
APOSPC5511-1G APOSPC5511-5G APOSPC5511-250MG
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Formel: C₆H₉F₃O₃
Molecular Weight: 186.13 g/mol
Schmelzpunkt: 242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038322
CAS-Nummer: 359-88-6
UN: 3272
ADR: 3 III
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR