1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Trifluoro-1-bromo-3,5-dichlorobenzene
PC5512-5G PC5512-1G
APOSPC5512-5GEA 0 EUR
APOSPC5512-5G APOSPC5512-1G
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formel: C₆BrCl₂F₃
Molecular Weight: 279.88 g/mol
Schmelzpunkt: 58…59.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424469
CAS-Nummer: 24812-13-3