Methyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5516-1G PC5516-5G
APOSPC5516-1GEA 58 EUR
APOSPC5516-1G APOSPC5516-5G
Methyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Methyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Formel: C₅H₇F₃O₂
Siedepunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2365-82-4
UN: 3272
ADR: 3,III