Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate, 3,3,3-Trifluoropropionic acid methyll ester
PC5518-1G PC5518-5G
APOSPC5518-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5518-1G APOSPC5518-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Formel: C₄H₅F₃O₂
Molecular Weight: 142,08 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02262206
CAS-Nummer: 18830-44-9
UN: 3272
ADR: 3,III