Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5519-25G PC5519-5G PC5519-1G
APOSPC5519-25GEA 313 EUR
APOSPC5519-25G APOSPC5519-5G APOSPC5519-1G
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
Formel: C₅HF₉O₄
Molecular Weight: 296.05 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095398
CAS-Nummer: 151772-58-6
UN: 3265
ADR: 8 III