Methyl-2,5-difluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2,5-difluorobenzoate
PC5541-1G PC5541-25G PC5541-5G PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5541-1G APOSPC5541-25G APOSPC5541-5G APOSPC5541-100G
Methyl-2,5-difluorbenzoat
Methyl-2,5-difluorbenzoat
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Siedepunkt: 202…204 °C
Dichte: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093800
CAS-Nummer: 362601-90-9