3-Fluor-4-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 23.2 EUR
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluor-4-iodanilin
3-Fluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Molecular Weight: 237,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774187
CAS-Nummer: 656-66-6