3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
PC5547-1G
PC5547-25G
PC5547-5G
APOSPC5547-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5547-1G
APOSPC5547-25G
APOSPC5547-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClFO₃S Molecular Weight: 224.64 g/mol Schmelzpunkt: 77…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091380 CAS-Nummer: 67475-55-2 UN: 3261 ADR: 8 II |