1H,1H,2H-Perfluor-1-buten 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 343 EUR
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluor-1-buten 97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-buten
Formel: C₄H₃F₅
Siedepunkt: 44350 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 374-27-6
UN: 3161
ADR: 2.1,