1,1,1,3-Tetrafluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
HFC-374mfe
PC5569-1G
PC5569-5G
APOSPC5569-1GEA
227
EUR
APOSPC5569-1G
APOSPC5569-5G
1,1,1,3-Tetrafluorbutan 97%
1,1,1,3-Tetrafluorobutane
Formel:
C₄H₆F₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
86884-13-1 |