1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Pentafluoroethyl ethyl ketone

PC5570-5G PC5570-1G
APOSPC5570-5GEA 236 EUR
APOSPC5570-5G APOSPC5570-1G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane
Formel: C₅H₅F₅O
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C/740mmHg
Dichte: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00053172
CAS-Nummer: 378-72-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR