Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 132 EUR
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Formel: C₇H₆F₆O₂
Siedepunkt: 62…63 °C/115mmHg
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093322
CAS-Nummer: 135771-94-7