1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Iodo-1H,1H-undecafluorohexane

PC5587-1G PC5587-5G
APOSPC5587-1GEA 178 EUR
APOSPC5587-1G APOSPC5587-5G
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane
Formel: C₆H₂F₁₁I
Molecular Weight: 409,97 g/mol
Siedepunkt: 133 °C
Dichte: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04038314
CAS-Nummer: 335-50-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR