Pentafluoriodethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluorethyliodid, Iodpentafluorethan
PC5600-100G PC5600-25G
APOSPC5600-100GEA 374 EUR
APOSPC5600-100G APOSPC5600-25G
Pentafluoriodethan 98%
Pentafluoriodethan
Reagent for introduction of pentafluoroethyl groups into organic molecules: J.O.C., 1987,52, 2481.
Formel: C₂F₅I
Molecular Weight: 245.92 g/mol
Siedepunkt: 41609 °C
Schmelzpunkt: -92
Dichte: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039400
CAS-Nummer: 354-64-3
EINECS: 206-566-7
UN: 3163
ADR: 2.2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable