Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(t-Bu)2PMeHBF4
PC56018-5G
APOSPC56018-5GEA
155
EUR
APOSPC56018-5G
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate 95%
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate
Formel:
C₉H₂₂BF₄P Molecular Weight: 248,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840579 CAS-Nummer: 479094-62-7 EINECS: 808-098-4 UN: 1759 ADR: 8,III |