2,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 205 EUR
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112521
CAS-Nummer: 918523-99-6