1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56077-1G PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA 133 EUR
APOSPC56077-1G APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₇F₃
Molecular Weight: 160.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845814
CAS-Nummer: 1138445-14-3