1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56080-1G
PC56080-5G
PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA
343
EUR
APOSPC56080-1G
APOSPC56080-5G
APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₃F₆NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185347 CAS-Nummer: 224044-97-7 |