1,4-Dibrom-2,3-difluorbenzol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56082-1G PC56082-5G PC56082-10G
APOSPC56082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56082-1G APOSPC56082-5G APOSPC56082-10G
1,4-Dibrom-2,3-difluorbenzol 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molecular Weight: 271.8849 g/mol
Siedepunkt: 93…94 °C/50mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835192
CAS-Nummer: 156682-52-9