Pentafluornitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
PC5610-25G PC5610-5G
APOSPC5610-25GEA 476 EUR
APOSPC5610-25G APOSPC5610-5G
Pentafluornitrobenzol 98%
Pentafluornitrobenzol
Formel: C₆F₅NO₂
Molecular Weight: 213,06 g/mol
Siedepunkt: 158…161 °C
Dichte: 1,656 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007049
CAS-Nummer: 880-78-4
EINECS: 212-915-4