1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56101-1G PC56101-250MG
APOSPC56101-1GEA 284 EUR
APOSPC56101-1G APOSPC56101-250MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 194.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03074319
CAS-Nummer: 481065-92-3