4-(Trifluormethyl)-N,N-dimethylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC56114-1G PC56114-5G
APOSPC56114-1GEA 66.7 EUR
APOSPC56114-1G APOSPC56114-5G
4-(Trifluormethyl)-N,N-dimethylbenzamid 98%
4-(Trifluormethyl)-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 217,1877 g/mol
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16618942
CAS-Nummer: 25771-21-5